M65157
(±)-8a-Methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
98%
Sinônimo(s):
(±)-9-Methyl-5(10)-octaline-1,6-dione, Miescher-Wieland ketone, Wieland-Miescher ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
3201286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
47-50 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11-6-5-9(12)7-8(11)3-2-4-10(11)13/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.