G005100
GC Analysis of Wieland-Miescher Ketone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-DP
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78031AST)
oven: 155 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 12 psi
sample: peak 1: S(+)-Wieland-Miescher Ketone
peak 2: R(-)-Wieland-Miescher Ketone
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Nota de análise
Informações legais
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)