Documentos Principais
72845
Supelco
Dimethyl glutarate
analytical standard
Sinônimo(s):
Glutaric acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCO(CH2)3COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1771444
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)