D96006
Diethyl glutarate
≥99%
Sinônimo(s):
Diethyl pentanedioate, Ethyl glutarate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2C(CH2)3CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
237 °C (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
OUWSNHWQZPEFEX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95.56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
J P Turner et al.
British journal of pharmacology, 104(2), 445-451 (1991-10-01)
1. The effects of L-glutamate diethyl ester (GDEE) HCl, glutarate diethyl ester (GlrDEE) and glutarate dimethyl ester (GlrDME) on depolarizing responses to alpha-amino-3-hydroxy-5- methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA), kainate (Kain), N-methyl-D-aspartate (NMDA) and quisqualate (Quis), and spontaneous paroxysmal discharges (SPDs) were examined. Experiments
Ana-Marija Jagatić Korenika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-26)
Commercial sparkling wine production represents a relatively low but important part of the Croatian wine production, especially in the Zagreb county. This study presents the results of volatile aroma compounds profile and organic acid composition of commercial sparkling wine samples