Documentos Principais
68995
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) adipate
analytical standard
Sinônimo(s):
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
370.57
Beilstein:
1803774
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
175 °C/2 mmHg (lit.)
pf
<−70 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
chave InChI
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)