Documentos Principais
66831-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm Guard Cartridge, 3.4 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel hardware (guard column)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L26
descrição
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
pkg of 3 ea
Extensão da rotulagem
0.4% carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
área da superfície
15 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 4.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
3.4 μm
tamanho de poro
400 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
BIOshell Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of BIOshell columns. These BIOshell guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridge is packed with BIOshell Fused-Core particles. Order the guard column holder (66841-U) separately.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.