Documentos Principais
66841-U
Supelco
Guard Cartridge Holder for BIOshell Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel holder (guard column)
Nível de qualidade
linha de produto
BIOshell
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
Descrição geral
This Guard Cartridge Holder can be used with 4.6 mm, 3.0 mm and 2.1 mm ID BIOshell columns.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.