822829
TSKgel® Protein C4-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm C4 (butyl) phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Protein C4-300 HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L26
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 22829
Extensão da rotulagem
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
250 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
100 m2/g
Matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
pH operacional
1.5-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
forma física
Informações legais
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)