Documentos Principais
Z403938
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
R 182 Boss head clamp for dispersers, cast aluminum, 1/cs
Sinônimo(s):
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.22
Materiais
aluminum
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 0002657700
Descrição geral
  • Clamping Range-Stand: 9-16mm
  • Clamping Range-Extension Arm: 6-16mm
  • Material: cast aluminum
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)