67041-U
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 500 μm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm HPLC Column, 3.4 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 500 μm
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L26
descrição
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
0.4% carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 500 μm
área da superfície
15 m2/g
cobertura de superfície
4.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
3.4 μm
tamanho de poro
400 Å
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.