64755
Specialty Glass Column
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 400 mm × 25 mm × 22 mm, 515mm overall
Sinônimo(s):
LC COL 400MM X 22MM ID W/FRIT STOPCOCK
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Produtos recomendados
Materiais
PTFE stopcock
glass coarse frit
Nível de qualidade
técnica(s)
LPLC: suitable
coluna C × D.E. × D.I.
400 mm × 25 mm × 22 mm, 515mm overall
compatibilidade
for use with US EPA Protocol
Características e benefícios
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)