Documentos Principais
64748
Supelco
Specialty Glass Column
reservoir design
, column L × O.D. × I.D. 200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
Sinônimo(s):
Drying Column with Reservoir, 200mm x 7mm ID x 9mm OD, 280mm Overall
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
técnica(s)
LPLC: suitable
coluna C × D.E. × D.I.
200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
compatibilidade
for use with US EPA Protocol
Características e benefícios
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)