Documentos Principais
64752
Supelco
Specialty Glass Column
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Sinônimo(s):
LC COL 300MM X 10.5MMID W/FRITSTOPCOCK
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiais
PTFE stopcock
glass coarse frit
Nível de qualidade
técnica(s)
LPLC: suitable
coluna C × D.E. × D.I.
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
compatibilidade
for use with US EPA Protocol
Características e benefícios
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)