64712-U
Threaded Midget Impinger
volume 22 mL
Sinônimo(s):
Impinger/Bubbler
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass impinger
descrição
threaded joint
Características
syringe type Standard stem
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
diâmetro da tampa
20 mm
impactador L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
volume
22 mL
conector
20-400 GCMI thread
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)