64834-U
Threaded Midget Bubbler
volume 22 mL
Sinônimo(s):
Impinger/Bubbler
About This Item
Produtos recomendados
descrição
marked intervals 15 mL
embalagem
pkg of 1
técnica(s)
active air sampling: suitable
Comprimento
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
diâmetro da tampa
20 mm
volume
22 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Características e benefícios
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)