Key Documents
61879-U
Proteomix® HIC Propyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
Sinônimo(s):
Proteomix® HIC Propyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Proteomix® HIC Propyl-NP5, Guard cartridge with holder, L × I.D. 10 mm × 4 mm
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 434NP5-4001C
embalagem
1 ea of
Parâmetros
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 mm × 4 mm
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
Grupo ativo da matriz
propyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2-12
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Nota de análise
Compatible with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, methanol, or THF.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)