567200-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Produtos recomendados
product name
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
9.2% Carbon loading
Parâmetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
área da superfície
100 m2/g
cobertura de superfície
3.6 μmol/m2
matriz
silica particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
2-8
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
anticorpo
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.