567271-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 1 kit
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
área da superfície
100 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
2-8
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de rodapé
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
anticorpo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.