Z275409
Ostwald viscometer tube
outflow time of 80 to 100s with water at 20°C
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
PB.36
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ace Glass 798510
Categorias relacionadas
Descrição geral
For the determination of relative viscosities of liquids. Adjusted for outflow time of 80 to 100s with water at 20°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z275409-1EA | 4061832349237 |