Z275271
Cannon-Fenske viscometer tube
size 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
PB.36
Produtos recomendados
tamanho
50
descrição
constant ~ 0.004 cSt/s
fabricante/nome comercial
Ace Glass 798835
faixa de medição de viscosidade
0.8-4 cSt
Categorias relacionadas
Descrição geral
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z275271-1EA | 4061832349176 |