59683-U
Supel™ BioSPME 96-Pin Device
pack of 10 ea
Sinônimo(s):
Supel™ BioSPME 96-Pin Device
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 10 ea
Nível de qualidade
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Grupo ativo da matriz
C18 coating
aplicação(ões)
clinical
pharmaceutical
compatibilidade
for use with automated robotic liquid handling systems
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Supel™ BioSPME 96-Pin devices enhance the speed and simplicity of plasma protein binding studies and analyses of other free analytes, compared to the rapid equilibrium dialysis techniques for accurate and reproducible LCMS results.