Documentos Principais
504262
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Nome do produto
Supelguard Guard Cartridge Holder, Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
Materiais
stainless steel housing
conector
10-32 female UNF (Valco compatible)
5/16-40 female UNF (threads directly onto HPLC column)
compatibilidade
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
Nota de rodapé
For 2.1 mm I.D. Supelco columns.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5042624061833666487