567573-U
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Produtos recomendados
product name
Discovery® HS F5 Supelguard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L43
descrição
Supelguard Cartridge
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
área da superfície
300 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
use to protect Discovery HS F5
técnica de separação
reversed phase
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)