Documentos Principais
57404
Knitted reactor coil
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, volume 0.75 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
C × D.I.
15 m × 0.25 mm
volume
0.75 mL
compatibilidade
for use with PHRED Reactor
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)