Documentos Principais
57201
Supelco
Supelclean LC-8 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
linha de produto
Supelclean
Nível de qualidade
Características
endcapped
embalagem
pkg of 100 g
Extensão da rotulagem
7% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
LC-8 (Octyl) reversed-phase Supelclean SPE tubes may be used to extract nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.