Documentos Principais
57200
Supelco
Supelclean LC-Si Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
embalagem
pkg of 100 g
Nível de qualidade
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
matriz
Silica Gel (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
LC-Si adsorption SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)