Documentos Principais
57133
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
PE frit
polypropylene hardware
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 5 g
embalagem
pk of 20
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
20 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
silica bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)