569427-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Discovery® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
7.5% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
12.5 cm × 4.6 mm
área da superfície
200 m2/g
cobertura de superfície
3.4 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Características e benefícios
- Excellent reproducibility
- Faster separation of strongly hydrophobic analytes than C18 columns
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Exceptional peak shapes for basic and acidic compounds
- Compatible with low organic/highly aqueous mobile phases
Informações legais
produto relacionado
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered