53970-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 3 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
1-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Informações legais
Aplicação
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The sample complexity makes it important to use highly-efficient, highly-selective phases and columns that are compatible with different detection systems to maximize the information from HPLC experiments. Ascentis Express Fused-Core® columns meet these requirements.
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
Protocolos
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Separation of Sucrose; Taurine
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.