G005751
HPLC Analysis of Sugars and Taurine in an Energy Drink on Ascentis® Express HILIC using UV and ELSD Detection in Series
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53970-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid; [B] water; [C] acetonitrile; (09:01:90, A:B:C)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 812 psi (56 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: dilute1:9 in acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)