53848-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core C8 HPLC column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express C8, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 3 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
Faixa de pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Aplicação
- Recent trends in ultra-fast HPLC: new generation superficially porous silica columns: This review explores advancements in high-performance liquid chromatography (HPLC), specifically focusing on the Ascentis® Express C8 column. Highlighting its role in achieving high-efficiency separations due to its design, this column is ideal for rapid, high-resolution chromatographic analysis in pharmaceutical, environmental, and material science applications (Ali et al., 2012).
- Quality by design approach for the separation of naproxcinod and its related substances by fused core particle technology column: This research employs the Ascentis® Express C8 column, utilizing its high-efficiency and rapid separation capabilities to analyze naproxcinod and its impurities. The study exemplifies the column′s use in pharmaceutical quality control, ensuring drug purity and safety (Inugala et al., 2013).
Informações legais
Aplicação
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.