Documentos Principais
WH0010261M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IGSF6 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DORA, Anti-immunoglobulin superfamily, member 6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGSF6(10261)
Imunogênio
IGSF6 (AAH17844.1, 29 a.a. ~ 241 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TLSVTQPWYLEVDYTHEAVTIKCTFSATGCPSEQPTCLWFRYGAHRPENLCLDGCKSEADKFTVREALKENQVSLTVNRVTSNDSAIYICGIAFPSVPEARAKQTGGGTTLVVREIKLLSKELRNFLTALVSLLSVYVTGVCVAFILLSKSKSNPLRNKKIKEDSQKKKSARRIFQEIAQELYHKRHVETNQQSEKDNNTYENRRVLSNYERP
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)