52695-U
Discovery® DSC-CN SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene tube
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 54
Extensão da rotulagem
7% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
3 mL
matriz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
cyano bonding, monomerically bonded
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water) when used in reversed-phase; or organic solvents, oils, and lipids when used in normal phase
- Monomerically bonded, cyanopropyl (7 %C), endcapped
- Can be used in either reversed-phase or normal phase
- Ideal for very hydrophobic analytes that may be irreversibly retained on more hydrophobic sorbents such as DSC-18
- Less retentive than DSC-Si or DSC-Diol when used in normal phase (organic matrices such as hexane or oils)
- Allows for the rapid release of very polar molecules irreversibly retained on very polar sorbent
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.