Key Documents
505269
Supelco
Supelclean LC-Ph SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Características
endcapped
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 54
Extensão da rotulagem
5.5% C
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
3 mL
matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
phenyl bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.