Documentos Principais
57052
Supelco
Supelclean LC-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Características
endcapped
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pkg of 30 ea
Extensão da rotulagem
7% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
6 mL
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.