57224
Supelclean™ENVI™-Chrom P SPE Tube
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
composição
bed wt., 250 mg
embalagem
pk of 54
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
900 m2/g
volume
3 mL
Matriz
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de poro
20-300 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
- Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175 Å; Surface Area: 900 m2/g
- Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
- Highly resistant to extreme pH conditions
- Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
- Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.