52691-U
Discovery® DSC-SCX SPE Tube
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
composição
bed wt., 5 g
embalagem
pk of 20
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
20 mL
Matriz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid bonding
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
capacidade
0.8 meq/g total capacity
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
ion exchange
Descrição geral
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- A polymerically bonded, benzene sulfonic acid functional group, pKa (< 1.0)
- Counter ion is H+
- Silica support allows for use with very organic solvents (no shrinking/swelling)
- Excellent capacity (0.8 meq/g) for cleaning up solution phase combinatorial chemistry reactions (removing target molecules from reaction by-products and excess reagents)
- The presence of the benzene ring offers some mixed-mode capabilities (hydrophobic interactions) that should be considered when extracting cations from aqueous matrices
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Analysis of Melamine in Milk