Documentos Principais
52214-U
Upchurch VHP (Very High Pressure) Fittings
VHP-205, for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing, 10-32 thread, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel
fabricante/nome comercial
VHP-205
embalagem
1 ea of
conector
10-32 thread
compatibilidade
for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)