Documentos Principais
51268-U
MicroTight Unions
PEEK, for use with 1/32" tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
PEEK
compatibilidade
for use with 1/32" tubing
Categorias relacionadas
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
51268-U4061833354100