505188
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Discovery® C18 Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered