442747-U
Perfluorotributylamine (PFTBA)
analytical standard
Sinônimo(s):
Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Perfluorotributylamine, Tris(nonafluorobutyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 625,8240
densidade de vapor
23.3 (vs air)
pressão de vapor
1.3 mmHg ( 25 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type tuning solution
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
178 °C (lit.)
densidade
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
chave InChI
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
442747-U | 4061836957506 |