F9880
Fluorinert™ FC-70
Sinônimo(s):
Perfluorotriamylamine, fluorocarbon FC 70
About This Item
Produtos recomendados
descrição
used in density gradient studies
densidade
1.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15F33N/c16-1(17,4(22,23)10(34,35)36)7(28,29)13(43,44)49(14(45,46)8(30,31)2(18,19)5(24,25)11(37,38)39)15(47,48)9(32,33)3(20,21)6(26,27)12(40,41)42
chave InChI
AQZYBQIAUSKCCS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?