442498
Bromochloromethane
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
117 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
68 °C (lit.)
pf
−88 °C (lit.)
densidade
1.991 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCBr
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2
chave InChI
JPOXNPPZZKNXOV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis