Documentos Principais
43256
Supelco
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinônimo(s):
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
260.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
pf
61-64 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
402.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
206.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)