Key Documents
43075
Supelco
Tetra-O-methylscutellarein
analytical standard
Sinônimo(s):
4′,5,6,7-Tetramethoxyflavone, 5,6,7-Trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Scutellarein tetramethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18O6
Número CAS:
Peso molecular:
342.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1
InChI
1S/C19H18O6/c1-21-12-7-5-11(6-8-12)14-9-13(20)17-15(25-14)10-16(22-2)18(23-3)19(17)24-4/h5-10H,1-4H3
chave InChI
URSUMOWUGDXZHU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)