Key Documents
41166
Supelco
1,1-Dichloropropene
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Sinônimo(s):
1,1-Dichloro-1-propene
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CCl2
Número CAS:
Peso molecular:
110.97
Beilstein:
1734809
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
5000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2/c1-2-3(4)5/h2H,1H3
chave InChI
ZAIDIVBQUMFXEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)