40042
Dichloromethane solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Sinônimo(s):
Methylene chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
5000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.791 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?