Documentos Principais
33136
Supelco
Crimp seals with PTFE/rubber septa
seal diam. 8 mm, open center, silver aluminum seal, PTFE/red rubber septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Características
open center
embalagem
pkg of 1000 ea
diâmetro da vedação
8 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)