Documentos Principais
29054-U
Supelco
Tampa de rosca (aberto), rosca de 9 mm, com revestimento
blue polypropylene cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/silicone/PTFE septum
blue polypropylene cap
Características
closure type blue polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
Tampa com furo pré-montada de 9 mm de polipropileno, com septo.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)