24421
SGE Syringes for Other Autosamplers
volume 10 μL, 10R-VA8X, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.5 mm
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 10R-VA8X-2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
25 ga
Características
dark orange patch on barrel for easy volume identification barrel
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 002924
agulha C × D.E.
53 mm × 0.5 mm
volume
10 μL
compatibilidade
for use with Varian 8035, 8100, and 8200 GC Autosamplers
Categorias relacionadas
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)